Imprimer
Avantor® ACE® CN-ES, colonnes HPLC, microbore, 3 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-1113-0103GDEA 257 EUR
ACE-1113-0103GD ACE-1113-0102GD
Avantor® ACE® CN-ES, colonnes HPLC, microbore, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® CN-ES combine la sélectivité polaire CN avec une hydrophobicité améliorée, ce qui permet d'exploiter pleinement les avantages des deux interactions. Une stabilité de phase supplémentaire et une durée de vie accrue de la colonne sont assurées par un espaceur de chaîne alkyle étendu entre la surface de la silice et le groupe cyano. Avantor® ACE® CN-ES convient aussi bien aux séparations en phase inversée qu'en phase normale.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Sélectivité hydrophobe et polaire CN, particulièrement utile pour les molécules polaires
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de dimensions allant du capillaire au préparatif pour les séparations HPLC et UHPLC.