Imprimer
Avantor® ACE® CN, colonnes HPLC, 10 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-134-0510EA 0 EUR
ACE-134-0510 ACE-134-0520 ACE-134-0530 ACE-134-1010 ACE-134-1020 ACE-134-1030 ACE-134-1220 ACE-134-1246 ACE-134-1510 ACE-134-1520 ACE-134-1530 ACE-134-2510 ACE-134-2520 ACE-134-2530 ACE-134-2546 ACE-134-7520 ACE-134-0110GD ACE-134-7530 ACE-134-3020 ACE-134-3030 ACE-134-2504 ACE-134-3004 ACETACE-134-1539
Avantor® ACE® CN, colonnes HPLC, 10 µm
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes Avantor® ACE® CN offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie.
  • Silice désactivée de base de très haute pureté avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Peut être utilisée en phase inversée et en phase normale
  • Des dimensions capillaires aux dimensions préparatives
  • Large gamme de tailles de particules (2 µm à 10 µm) et phases complémentaires
  • Utile pour la séparation d'analytes polaires et de composés à doubles et triples liaisons
  • Les kits de validation de méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponible sur demande
Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif. Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.