Imprimer
Titrimètre volumétrique, Karl Fischer, TitroLine® 7800
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 7950 EUR
661-0239 661-0240 661-0242
Titrimètre volumétrique, Karl Fischer, TitroLine® 7800
Titrateurs
Le titrimètre offre les mêmes fonctions que le TitroLine® 7750 (titrage potentionmétrique et titrage volumétrique KF), avec une entrée de mesure IDS® supplémentaire. Par conséquent, le TitroLine® 7800 est capable d'effectuer des titrages potentiométriques avec des électrodes analogiques ou IDS®, ainsi que des titrages volumétriques Karl Fischer. L'entrée numérique de mesure IDS® permet la connection à divers capteurs numériques, par example pour mesurer la conductivité.
  • Deux entrées de mesure: 1× analogique et 1× numérique pour sondes numériques intelligentes (intelligent digital sensors, IDS®)
  • Sondes IDS® de la plus grande précision pour effectuer les mesures et étalonnages
  • Modules interchangeables, où tous les réactifs et données de l'unité peuvent être stockés
  • Méthodes standard pour titrage potentiométrique et titrage KF
  • Écran couleur à haute visibilité, même à distance et depuis des angles extrêmes
  • Extensible, grâce aux ports USB et RS232
  • Stockage des données de résultat (format PDF et CSV), avec méthode de transfert via port USB
TitriSoft: TitroSoft est la solution parfaite pour vos opérations de titrage. Ce logiciel peut être utilisé avec la plupart des versions de Windows et prend en charge les procédures de travail quotidiennes lors de la préparation des échantillons, le titrage et l'analyse des résultats. Il a été développé pour être clair, logique et convivial.
Informations de commande: TitroLine® 7800 est disponible avec ou sans agitateur magnétique TM 235. Électrodes, unités échangeables et autres accessoires sont à commander séparément.