Imprimer
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Fournisseur: NEXOPART
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2043EA 2630 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Agitateurs Tamiseurs
La série EML 200 propose différents types d'unités. Tous les modèles conviennent aux tamis de Ø 50 à 203 mm, une charge maximale d'échantillon/lot de 3 kg, et disposent d'un boîtier en fonte d'aluminium et d'un système de serrage amélioré.
  • Minuteur numérique de 0 à 99 min ou fonctionnement constant
  • Tous les agitateurs sont équipés de couvercles avec être vitrede contrôle qui permet la visualisation des échantillons pendant le tamisage
EML 200 Pure les unités sont idéales pour l'analyse standard :
Comportent deux amplitudes régulées données parmi lesquelles choisir : Fin ou grossier
Fonctionnement à intervalles définis de 10 secondes
Système de serrage classique 'eco'
Les unités EML 200 Premium qui conviennent aux analyses précises et reproductibles:
Fonctionnement électromagnétique très silencieux
Amplitudes sélectionnables jusqu'à 3 mm
Très grand écran avec commande à la fois simple et logique
Le temps de tamisage restant est affiché en grand sur l‘écran pendant le tamisage
Jusqu'à 49 programmes de tamisage différents stockés en mémoire
Choix entre système de fixation rapide Classic ou HAVER Twin Nut extrêmement silencieux
Modèles EML 200 Premium Remote pour tamisage humide, fonctionnalités identiques à celles des unités Premium:
Buse conique intégrée
Contrôleur distinct qui peut être fixé au mur
Informations de commande: Un certificat de test d'acceptation 3.1 conforme à la norme DIN EN 10204 et à la documentation IQ/OQ est disponible comme accessoires en option pour tous les modèles. Pour plus de détails, veuillez contacter votre agence Avantor.