Imprimer
Unités de distillation Kjeldahl, VAPODEST® 400 et VAPODEST® 450
Fournisseur: GERHARDT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12-0550 12-0540 12-0545
705-0860EA 13256 EUR
705-0860 705-0859 705-0861
Unités de distillation Kjeldahl, VAPODEST® 400 et VAPODEST® 450
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Les VAPODEST® 400 et 450 sont conçus avec des fonctionnalités étendues pour un fonctionnement facile et confortable de l'analyse Kjeldahl.
  • Affichage couleur TFT 7 pouces et navigation aisée dans les menus
  • Ajout automatique, programmable de NaOH, H₂O et H₃BO₃
  • Temps de distillation et de réaction programmables
  • Alimentation de vapeur programmable, 10 - 100% avec démarrage de vapeur en douceur
  • Aspiration de résidus d'échantillons programmable
  • Composants en verre rétro-éclairés et surfaces faciles à nettoyer
VAPODEST® 450 avec raccord d'admission pour titrimètre en option: Titrage automatique du point final, affichage de solution de titrage consommée, affichage de la valeur de pH, exportation de données.
Certifications: Vapodest® 400 et 450 répondent aux exigences en matière de données en provenance de laboratoires accrédités (ISO 17025, GPL)