Imprimer
Seringues série 900 Microliter™
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87925 87920 7648-01 7647-01 80360 80370
HAMI87925EA 247 EUR
HAMI87925 HAMI87920 HAMI7648-01 HAMI7647-01 HAMI80360 HAMI80370
Seringues série 900 Microliter™
Seringues Seringues de chromatographie
Les seringues série 900 représentent la version économique de la seringue série 800. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes compris entre 0,5 μl et 10 μl. Le porte-seringue est fixé de façon permanente sur le corps de la seringue, ce qui réduit le coût initial de la seringue, mais élimine la possibilité de remplacer des composants.
Embouts de seringue :
N, aiguille cimentée
Pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont fixées dans la seringue en verre au point correspondant à la graduation zéro. Avec cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l'aiguille. Non autoclavable. La jauge de l'aiguille est déterminée par le volume de la seringue et n'est pas sélectionnable par l'utilisateur.
RN, aiguille amovible
La conception des aiguilles amovibles est propre à Hamilton. Cette conception permet de placer les aiguilles précisément à la graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'aiguille jauge, la longueur et le style de point afin d'optimiser la seringue pour des applications personnalisées. En outre, cet embout permet d'utiliser une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et est idéal lorsqu'il existe un risque d'obstruction de l'aiguille. Autoclavable si démonté. Des autoclavages répétés raccourcissent la durée de vie de la seringue.
Styles de pointes d'aiguilles :
Style de pointe 2
Pointe d'aiguille pointue, biseautée, courbe et sans système de poinçonnage, recommandée pour la pénétration des septa.
Jauges disponibles : 34 - 10.