Imprimer
Gaines de régulation de température pour coupes de viscosité
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VF2067 VF2068
769-1131EA 723 EUR
769-1131 SIMEVF2068
Gaines de régulation de température pour coupes de viscosité
Contrôleurs Contrôleurs de température
La gaine de régulation de température des coupes de viscosité est un boîtier à double paroi en aluminium anodisé avec niveau à bulles intégré pour que le bécher de viscosité atteigne la température requise avec des liquides refroidis et chauffés.
  • Pieds réglables pour une mise de niveau aisée
  • Niveau à bulles intégré pour positionner la gaine horizontalement
  • Plaque en verre pour éviter les éclaboussures avant la mesure
  • Raccords à libération rapide de type coudé
  • Aluminium anodisé au titane
Informations de livraison: Fournies avec une gaine dotée d'un niveau à bulles, une plaque en verre et une connexion pour tube.