Imprimer
Spectrophotomètres, Spectroquant® Prove
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.73016.0001 1.73017.0001
1.73016.0001EA 4285 EUR
1.73016.0001 1.73017.0001
Spectrophotomètres, Spectroquant® Prove
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Les spectrophotomètres Spectroquant Prove sont conçus pour l'analyse de l'eau - eaux usées, eaux de traitement ou eau potable, et boissons.
  • ID en temps réel : système d'identification à données riches pour insérer le test et sélectionner
  • les paramètres et les méthodes appropriés
  • Code-barres incluant reconnaissance de méthode, numéro de lot, date d'expiration et mise à jour d'étalonnage pour la sécurité des données en direct
  • Mesures personnalisées incluant facteurs de dilution pour chaque échantillon, correction de la turbidité, affichage simultané de l'absorption et de la concentration, limites de réglage et analyses de tendance
  • Support de cellule amovible pour un nettoyage facile
  • Détection facile des interférences de la matrice
  • Données personnalisables et excellente assurance qualité analytique AQA Prime
Prove 100 s'adresse à l'utilisateur qui utilise principalement la large gamme des sets de test, ou qui n'effectue que des mesures dans la gamme visible.
Prove 300 étant surtout approprié pour une utilisation intensive, et adapté à la fois aux mesures UV et visibles, il offre une plus grande flexibilité pour des analyses plus complexes.
Modèle haut de gamme pour des analyses plus complexes, le Prove 600 est conçu pour une optique UV/Vis de grande qualité, avec une largeur de bande de 1,8 mm et des cuves d'un maximum de 100 mm. Excellente résolution et sensibilité pour une utilisation avec des sets de test, et des mesures cinétiques ou spectrales complexes.