Imprimer
Lunettes-masques, uvex u-sonic
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9308.245
111-1706EA 41.3 EUR
111-1706
Lunettes-masques, uvex u-sonic
Lunettes de protection
La conception ergonomique avec un composant souple et flexible signifie que les lunettes uvex u-sonic s'adaptent parfaitement à chaque visage. Leur faible poids et leur ajustement à faible pression les rendent très confortables à porter.
  • Composants durs et souples afin de créer un écran à la fois doux et étanche autour des yeux
  • Serre-tête haute qualité entièrement réglable pour un ajustage sans pression
  • Taille compacte et matériaux doux contribuant à la compatibilité avec masques respiratoires et autres éléments d'EPI
  • Système de ventilation innovant pour un environnement intérieur agréable et confortable
  • Remplacement simple et possible du verre
Peut être utilisé avec des objectifs supplémentaires. La technologie magnétique intégrée facilite le remplacement de l'objectif supplémentaire.
Poids: 69 g
Certifications: EN 166, EN 170, EN 172