Imprimer
Avantor® ACE® AQ, colonnes HPLC, 3 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-116-0202EA 0 EUR
ACE-116-0202 ACE-116-0302 ACE-116-0501 ACE-116-0502 ACE-116-0503 ACE-116-0546 ACE-116-1002 ACE-116-1003 ACE-116-1004 ACE-116-1046 ACE-116-1202 ACE-116-1204 ACE-116-1501 ACE-116-1502 ACE-116-1503 ACE-116-1504 ACE-116-1546 ACE-116-3502 ACE-116-7502 ACE-116-7503 ACE-116-0101GD ACE-116-0103GD ACE-116-0301 ACE-116-03005 ACE-116-10005 ACE-116-15005 HICHACE1161000075
Avantor® ACE® AQ, colonnes HPLC, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® AQ offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Retient les composés polaires dans une phase mobile 100% aqueuse
  • Phase unique liée au C18 avec fonctionnalité polaire intégrée
  • Idéale pour les gradients rapides en raison de ses propriétés de rééquilibrage rapide et de sa résistance à la perte de rétention
  • Large gamme de tailles de particules (3 à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation de méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponible sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.