Imprimer
Testeurs d'impacts
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SP1891 SP1890
SIMESP1891EA 3340 EUR
SIMESP1891 SIMESP1890
Testeurs d'impacts
Contrôle des revêtements
Ces testeurs d'impacts sont utilisés afin de déterminer la résistance aux chocs et la flexibilité des matériaux.
  • Niveau à bulle pour un positionnement correct
  • Instrument à double échelle avec système de guide
  • Test obligatoire dans les laboratoires accrédités Distance entre chaque impact selon les normes
Certifications: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.