Imprimer
Avantor® ACE® C18-PFP, colonnes UHPLC, 3 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-1110-0101GDEA 269 EUR
ACE-1110-0101GD ACE-1110-0102GD ACE-1110-0103GD ACE-1110-0302 ACE-1110-0303 ACE-1110-0346 ACE-1110-0501 ACE-1110-0502 ACE-1110-0503 ACE-1110-0546 ACE-1110-1002 ACE-1110-1003 ACE-1110-1004 ACE-1110-1046 ACE-1110-1202 ACE-1110-1203 ACE-1110-1246 ACE-1110-1502 ACE-1110-1503 ACE-1110-1504 ACE-1110-1546 ACE-1110-7502 ACE-1110-7503 ACE-1110-7546 ACE-1110-10003 ACE-1110-10005 ACE-1110-15003 ACE-1110-05003 ACE-1110-0501S ACE-1110-05005S ACE11101503MVK ACE11101546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, colonnes UHPLC, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
La phase Avantor® ACE® C18-PFP utilise un ligand spécialement développé combinant une chaîne C18 avec une fonctionnalité PFP intégrale. Il en résulte une phase qui conserve les caractéristiques hydrophobes, la stabilité et le faible ressuage des principales phases C18, tout en offrant les multiples mécanismes de rétention d'une phase PFP.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 10
En savoir plus