Imprimer
Avantor® ACE® Phényl, colonnes HPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-125-0302EA 690 EUR
ACE-125-0302 ACE-125-0502 ACE-125-0503 ACE-125-0504 ACE-125-0508 ACE-125-0520 ACE-125-0530 ACE-125-0546 ACE-125-1002 ACE-125-1003 ACE-125-1008 ACE-125-1020 ACE-125-1030 ACE-125-1046 ACE-125-1220 ACE-125-1246 ACE-125-1502 ACE-125-1503 ACE-125-1504 ACE-125-1508 ACE-125-1510 ACE-125-1520 ACE-125-1530 ACE-125-1546 ACE-125-2504 ACE-125-2510 ACE-125-2520 ACE-125-2530 ACE-125-2546 ACE-125-7504 ACE-125-7520 ACE-125-0102GD ACE-125-0103GD ACE-125-0110GD ACE-125-7530 ACE-125-3020 ACE-125-3003 ACE-125-3030 ACE-125-3004 ACE-125-3046 ACETACE-125-1008E ACETACE-125-1539 ACETACE-125-3039
Avantor® ACE® Phényl, colonnes HPLC, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ultra inerte Avantor® ACE® Phényl offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Silice désactivée de base de très haute pureté avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Offre de fortes interactions π-π
  • Idéale pour les analytes présentant des liaisons π, des groupes retirant des électrons ou des groupes délocalisés
  • Large gamme de tailles de particules disponibles (2 µm, 3 µm, 5 µm et 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.