Imprimer
Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, oxyde d'éthylène
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6728961 6728241
151-0108EA 140 EUR
151-0108 118-0292
Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, oxyde d'éthylène
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de l'oxyde d'éthylène.
Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, par exemple dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
La plage de mesure standard est étalonnée à 20 °C et 1013 hPa.