Imprimer
Avantor® ACE® C18-PFP, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-1210-0102GDEA 263 EUR
ACE-1210-0102GD ACE-1210-0103GD ACE-1210-0110GD ACE-1210-0302 ACE-1210-0346 ACE-1210-0502 ACE-1210-0503 ACE-1210-0510 ACE-1210-0520 ACE-1210-0530 ACE-1210-0546 ACE-1210-1002 ACE-1210-1003 ACE-1210-1010 ACE-1210-1020 ACE-1210-1030 ACE-1210-1046 ACE-1210-1204 ACE-1210-1220 ACE-1210-1246 ACE-1210-1502 ACE-1210-1503 ACE-1210-1504 ACE-1210-1510 ACE-1210-1520 ACE-1210-1530 ACE-1210-1546 ACE-1210-2502 ACE-1210-2503 ACE-1210-2504 ACE-1210-2508 ACE-1210-2510 ACE-1210-2520 ACE-1210-2530 ACE-1210-2546 ACE-1210-7520 ACE-1210-7530 ACE-1210-7546 ACE-1210-3020 ACE-1210-3030 ACE12100120GD ACE12102546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, colonnes UHPLC, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
La phase Avantor® ACE® C18-PFP utilise un ligand spécialement développé combinant une chaîne C18 avec une fonctionnalité PFP intégrale. Il en résulte une phase qui conserve les caractéristiques hydrophobes, la stabilité et le faible ressuage des principales phases C18, tout en offrant les multiples mécanismes de rétention d'une phase PFP.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Également utile pour les analytes avec des liaisons π ou des groupes donneurs d'électrons ou de protons
  • Très faible saignement pour assurer la compatibilité avec la LC/MS
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
En raison de sa fonctionnalité pentafluorophényle phényle intégrale, Avantor® ACE® C18-PFP est également recommandé pour les séparations qui impliquent des composés aromatiques halogénés, des régioisomères, et des analytes avec des contraintes de forme différentes.
Ces colonnes sont fabriqués en acier inoxydable.
Informations de commande: Des kits de développement et de validation de méthodes sont disponibles sur demande. Veuillez contacter chromsupport@avantorsciencs.com.