Imprimer
Avantor® ACE® Phényl, colonnes HPLC, 10 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-135-0510EA 0 EUR
ACE-135-0510 ACE-135-0520 ACE-135-0530 ACE-135-1010 ACE-135-1020 ACE-135-1030 ACE-135-1220 ACE-135-1510 ACE-135-1520 ACE-135-1530 ACE-135-2510 ACE-135-2520 ACE-135-2530 ACE-135-2546 ACE-135-7520 ACE-135-0103GD ACE-135-7530 ACE-135-3020 ACE-135-3030 ACE-135-3039 ACE-135-3004
Avantor® ACE® Phényl, colonnes HPLC, 10 µm
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ultra inerte Avantor® ACE® Phényl offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Silice désactivée de base de très haute pureté avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Offre de fortes interactions π-π
  • Idéale pour les analytes présentant des liaisons π, des groupes retirant des électrons ou des groupes délocalisés
  • Large gamme de tailles de particules disponibles (2 µm, 3 µm, 5 µm et 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.