Imprimer
VWR®, Tamis d'essai, 100×45 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-0526EA 221 EUR
510-0526 510-0527 510-0528 510-0529 510-0530 510-0531 510-0532 510-0533 510-0534 510-0535 510-0536 510-0537 510-0500 510-0501 510-0502 510-0503 510-0504 510-0505 510-0506 510-0507 510-0508 510-0509 510-0510 510-0511 510-0512 510-0513 510-0514 510-0515 510-0516 510-0517 510-0518 510-0519 510-0520 510-0521 510-0522 510-0523 510-0524 510-0525 510-0538 510-0539 510-0540 510-0541 510-0542 510-0543 510-0544 510-0545 510-0546 510-0547 510-0548 510-0549 510-0550 510-0551 510-0552 510-0553
VWR®, Tamis d'essai, 100×45 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autresEn savoir plus