Imprimer
VWR®, Tamis de test, 300×60 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2697EA 377 EUR
510-2697 510-2698 510-2699 510-2700 510-2701 510-2702 510-2703 510-2704 510-2705 510-2706 510-2707 510-2708 510-2709 510-2710 510-2711 510-2712 510-2713 510-2714 510-2715 510-2716 510-2717 510-2718 510-2719 510-2720 510-2721 510-2722 510-2723 510-2724 510-2725 510-2726 510-2727 510-2728 510-2729 510-2730 510-2731 510-2732 510-2733 510-2734 510-2735 510-2736 510-2737 510-2738 510-2739 510-2740 510-2741 510-2742 510-2743 510-2744 510-2745 510-2746 510-2747 510-2748 510-2749 510-2750 510-2751 510-2752 510-2753 510-2754 510-2755 510-2756 510-2757 510-2758 510-2759 510-2760 510-2761 510-2762 510-2763 510-2764 510-2765 510-2766 510-2767 510-2768 510-2769 510-2770 510-2771 510-2772 510-2773 510-2774 510-2775 510-2776 510-2777 510-2778 510-2779 510-2780 510-2781 510-2782 510-2783 510-2784 510-2785 510-2786 510-2787 510-2788
VWR®, Tamis de test, 300×60 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.