Imprimer
VWR®, Tamis de test, 250×55 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-3739EA 185 EUR
510-3739 510-3740 510-3741 510-3742 510-3743 510-3744 510-3745 510-3746 510-3747 510-3748 510-3749 510-3750 510-3751 510-3752 510-3753 510-3754 510-3755 510-3756 510-3757 510-3758 510-3759 510-3760 510-3761 510-3762 510-3763 510-3764 510-3765 510-3766 510-3767 510-3768 510-3769 510-3770 510-3771 510-3772 510-3773 510-3774 510-3775 510-3776 510-3777 510-3778 510-3779 510-3780 510-3781 510-3782 510-3783 510-3784 510-3785 510-3786 510-3787 510-3788 510-3789 510-3790 510-3791 510-3792 510-3793 510-3794 510-3795 510-3796 510-3797 510-3798 510-3799 510-3800 510-3801 510-3802 510-3803 510-3804 510-3805 510-3806 510-3807 510-3808 510-3809 510-3810 510-3811 510-3812 510-3813 510-3715 510-3716 510-3717 510-3718 510-3719 510-3720 510-3721 510-3722 510-3723 510-3724 510-3725 510-3726 510-3727 510-3728 510-3729 510-3730 510-3731 510-3732 510-3733 510-3734 510-3735 510-3736 510-3737 510-3738
VWR®, Tamis de test, 250×55 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.