Imprimer
VWR®, Test Sieves, 300×30 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2593EA 266 EUR
510-2593 510-2594 510-2595 510-2596 510-2597 510-2599 510-2600 510-2601 510-2602 510-2603 510-2604 510-2605 510-2606 510-2607 510-2608 510-2609 510-2610 510-2611 510-2612 510-2613 510-2614 510-2615 510-2616 510-2617 510-2618 510-2619 510-2620 510-2621 510-2622 510-2623 510-2624 510-2625 510-2626 510-2627 510-2628 510-2629 510-2630 510-2631 510-2632 510-2633 510-2634 510-2635 510-2636 510-2637 510-2638 510-2639 510-2640 510-2641 510-2642 510-2643 510-2644 510-2645 510-2646 510-2647 510-2648 510-3846
VWR®, Test Sieves, 300×30 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.