Imprimer
VWR®, Tamis de test, 76×22 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-3611EA 897 EUR
510-3611 510-3612 510-3613 510-3614 510-3615 510-3616 510-3617 510-3618 510-3619 510-3620 510-3621 510-3622 510-3623 510-3624 510-3625 510-3626 510-3627 510-3628 510-3629 510-3630 510-3631 510-3632 510-3633 510-3634 510-3635 510-3636 510-3637 510-3638 510-3639 510-3640 510-3641 510-3642 510-3643 510-3644 510-3645 510-3646 510-3647 510-3648 510-3649 510-3650 510-3651 510-3652 510-3653 510-3654 510-3655 510-3656 510-3657 510-3658 510-3659 510-3660 510-3661 510-3814 510-3815 510-3816
VWR®, Tamis de test, 76×22 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autresEn savoir plus