Imprimer
VWR®, Tamis de test, 450×70 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-1693EA 666 EUR
510-1693 510-1687 510-1700 510-1699 510-1698 510-1697 510-1696 510-1701 510-1694 510-1704 510-1692 510-1691 510-1690 510-1689 510-1688 510-1695 510-1709 510-1716 510-1715 510-1714 510-1713 510-1712 510-1702 510-1710 510-1718 510-1708 510-1707 510-1706 510-1705 510-1685 510-1703 510-1711 510-1719 510-1686 510-1759 510-1766 510-1765 510-1764 510-1763 510-1762 510-1752 510-1760 510-1769 510-1758 510-1757 510-1756 510-1755 510-1754 510-1717 510-1761 510-1775 510-1781 510-1780 510-1779 510-1778 510-1767 510-1776 510-1768 510-1774 510-1773 510-1772 510-1771 510-1770 510-1751 510-1777 510-1726 510-1733 510-1732 510-1731 510-1730 510-1729 510-1753 510-1727 510-1736 510-1725 510-1724 510-1723 510-1722 510-1721 510-1720 510-1728 510-1742 510-1750 510-1749 510-1748 510-1747 510-1746 510-1745 510-1734 510-1743 510-1735 510-1741 510-1740 510-1739 510-1738 510-1737 510-1744
VWR®, Tamis de test, 450×70 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.