Avantor® ACE® Excel® C18-HL columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
Wide range of particle sizes (3 and 5 µm) and complementary phases
Especially suited for preparative work due to higher carbon load
Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.