Imprimer
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, avec bouchon à vis plat
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-0636EA 121 EUR
525-0636 525-0637
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, avec bouchon à vis plat
Tubes Tubes à centrifuger
Fabrication de haute qualité USP de classe 6 à l’épreuve des rayons gamma en polypropylène transparent avec bouchon à vis en PE-HD.
  • Longer length screw caps with sealing ring prevent leakage
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 1 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
  • Large unerasable frosted white writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Leakproof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Tubes à centrifuger à fond conique jetables, avec parois internes lisses pour faciliter le remplissage et la préparation des échantillons. Une zone d’écriture blanche imprimée sur le côté permet un codage permanent. Les tubes sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Sans RNase, sans DNase et apyrogènes.
Certifications: Certifiés exempts de ESB/EST.
Informations de livraison: Les tubes en sachets sont conditionnés dans des sachets refermables (fermeture à glissière) et durables. Le conditionnement intérieur est étiqueté individuellement pour la traçabilité d’un lot à l’autre. Tous les tubes sont emballés avec des bouchons et stérilisés aux rayons gamma.