Imprimer
Avantor® ACE® C18, colonnes HPLC, microbore, 2 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-101-15005EA 982 EUR
ACE-101-15005 ACE-101-05005S
Avantor® ACE® C18, colonnes HPLC, microbore, 2 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® C18 offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif. Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (2 à 10 µm) et de phases complémentaires
pH maximum recommandé : 2,0 à 8,0
Pression max : 400 bar