Imprimer
Avantor® ACE® Silica, colonnes HPLC, 3 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACE-117-0102GDEA 273 EUR
ACE-117-0102GD ACE-117-0103GD ACE-117-0502 ACE-117-1046 ACE-117-1503 ACE-117-1546 ACE-117-7503 ACE117005005GD
Avantor® ACE® Silica, colonnes HPLC, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® Silica offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Large gamme de tailles de particules (3 à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.