Imprimer
Armoire de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
29-061167-403 29-061167-503 29-061169-503 29-061169-403 29-061167-003
DUEH29-061167-403EA 2060 EUR
DUEH29-061167-403 DUEH29-061167-503 DUEH29-061169-503 DUEH29-061169-403 DUEH29-061167-003
Armoire de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line L, 600 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurité sous-paillasse peuvent résister au feu durant 90 minutes et sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Les portes et les tiroirs peuvent être facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles : la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes en exerçant une légère pression sur l'avant)
Les tiroirs ou portes battantes restent ouverts dans n'importe quelle position et les conteneurs peuvent être insérés et retirés des deux mains. Les tiroirs/portes se ferment automatiquement en cas d'incendie. Tous les modèles UTS sont équipés en série d'une charnière à droite, disponibles en option avec charnière à gauche (sur demande).
Portes battantes et armature en tôle d'acier pulvérisé. Équipements intérieurs en tôle d'acier pulvérisé. Un plateau amovible, un insert de tôle perforé et base classique de 35 mm.
Port de liaison équipotentielle standard sur la partie supérieure de l'armoire pour raccord à la terre conformément à la norme TRBS 2153, BGR 132 (prévention des risques d'inflammation). Les équipements intérieurs sont connectés par conduction au port de liaison équipotentielle.
Extraction constante du sol par le socle rainuré (hauteur : 35 mm). Cela permet de récupérer les substances ou vapeurs dangereuses au fond de l'appareil et de les évacuer en toute sécurité avec l'air expulsé. Le raccord d'évacuation à l'arrière de l'armoire présente un Ø de 75 mm. Les volets de coupure se ferment automatiquement en cas d'incendie.
Certifications: Conformité à TRbF 20 Annexe L. Test de type conforme aux normes DIN EN 14470-1 et DIN EN 14727 (mobilier de laboratoire standard) par des instituts de test reconnus (TÜV Süd, ift Rosenheim) et classification de type 90 conforme à la norme DIN EN 14470-1, marque GS/CE.
Informations de livraison: la livraison n'est pas incluse, les prix sont disponibles sur demande.