Imprimer
VWR®, Tamis de test, 450×70 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-1661EA 562 EUR
510-1661 510-1668 510-1667 510-1666 510-1665 510-1664 510-1662 510-1671 510-1660 510-1659 510-1658 510-1657 510-1656 510-1655 510-1663 510-1677 510-1684 510-1683 510-1682 510-1681 510-1680 510-1669 510-1678 510-1670 510-1676 510-1675 510-1674 510-1673 510-1672 510-1679
VWR®, Tamis de test, 450×70 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.