Imprimer
VWR®, Tamis de test, 300×30 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2649EA 281 EUR
510-2649 510-2650 510-2651 510-2652 510-2653 510-2654 510-2655 510-2656 510-2657 510-2658 510-2659 510-2660 510-2661 510-2662 510-2663 510-2664 510-2665 510-2666 510-2667 510-2668 510-2669 510-2670 510-2671 510-2672 510-2673 510-2674 510-2675 510-2676 510-2677 510-2678 510-2679 510-2680 510-2681 510-2682 510-2683 510-2684 510-2685 510-2686 510-2687 510-2688 510-2689
VWR®, Tamis de test, 300×30 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats etEn savoir plus