Imprimer
VWR®, Tamis de test, 250×55 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-1046EA 263 EUR
510-1046 510-1047 510-1048 510-1068 510-1069 510-1070 510-1071 510-1072 510-1073 510-1074 510-1050 510-1051 510-1052 510-1053 510-1054 510-1075 510-1076 510-1077 510-1078 510-1079 510-1080 510-1081 510-1082 510-1083 510-1084 510-1085 510-1049 510-1086 510-1055 510-1056 510-1057 510-1058 510-1059 510-1060 510-1061 510-1062 510-1063 510-1064 510-1065 510-1066 510-1067
VWR®, Tamis de test, 250×55 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.