Imprimer
VWR®, Tamis de test, 203×50 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2569EA 185 EUR
510-2569 510-2570 510-2571 510-2572 510-2573 510-2574 510-2575 510-2576 510-2577 510-2578 510-2579 510-2580 510-2581 510-2582 510-2583 510-2584 510-2585 510-2586 510-2587 510-2588 510-2589
VWR®, Tamis de test, 203×50 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.