Imprimer
VWR®, Tamis de test, 300×60 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2789EA 281 EUR
510-2789 510-2790 510-2791 510-2792 510-2793 510-2794 510-2795 510-2796 510-2797 510-2798 510-2799 510-2801 510-2802 510-2803 510-2800 510-2804 510-2805 510-2806 510-2807 510-2808 510-2809 510-2810 510-2811 510-2812 510-2813 510-2814 510-2815 510-2816 510-2817 510-2818 510-2819 510-2820 510-2821 510-2822 510-2823 510-2824 510-2825 510-2826 510-2827 510-2828 510-2829
VWR®, Tamis de test, 300×60 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.