Imprimer
VWR®, Tamis de test, 200×32 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-0679EA 185 EUR
510-0679 510-0680 510-0681 510-0682 510-0683 510-0684 510-0685 510-0686 510-0687 510-0688 510-0689 510-0690 510-0691 510-0692 510-0693 510-0694 510-0695 510-0696 510-0697 510-0698 510-0699
VWR®, Tamis de test, 200×32 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.