Imprimer
VWR®, Tamis de test, 305×60 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-2929EA 281 EUR
510-2929 510-2930 510-2931 510-2932 510-2933 510-2934 510-2935 510-2936 510-2937 510-2938 510-3300 510-3301 510-3302 510-3303 510-3304 510-3305 510-3306 510-3307 510-3308 510-3309 510-3310 510-3311 510-3312 510-3313 510-3314 510-3315 510-3316 510-3317 510-3318 510-3319 510-3320 510-3321 510-3322 510-3323 510-3324 510-3325 510-3326 510-3327 510-3328 510-3329 510-3330
VWR®, Tamis de test, 305×60 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats etEn savoir plus