Imprimer
VWR®, Tamis de test, 400×65 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-3570EA 390 EUR
510-3570 510-3571 510-3572 510-3573 510-3574 510-3575 510-3576 510-3577 510-3578 510-3579 510-3580 510-3581 510-3582 510-3583 510-3584 510-3585 510-3586 510-3587 510-3588 510-3589 510-3590 510-3591 510-3592 510-3593 510-3594 510-3595 510-3596 510-3597 510-3598 510-3599 510-3600 510-3601 510-3602 510-3603 510-3604 510-3605 510-3606 510-3607 510-3608 510-3609
VWR®, Tamis de test, 400×65 mm, avec trous carrés
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; plaques perforées : acier inoxydable, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats etEn savoir plus