Imprimer
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/B
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1821-021 1821-024 1821-025 1821-037 1821-042 1821-047 1821-055 1821-070 1821-090 1821-110 1821-125 1821-150 1821-185 1821-915 1821-914 1821-271
513-5262EA 37.2 EUR
513-5262 516-2204 513-5213 513-5214 513-5215 513-5216 513-5217 513-5218 513-5219 513-5220 513-5221 513-5222 516-2222 513-5223 513-0107 512-0665
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/B
Filtres Filtres de fibres de verre
Ces filtres en verre borosilicaté sont particulièrement utiles pour la clarification des liquides et le comptage à scintillation liquide.
  • Filtre à particules fines
  • Bonne capacité de chargement
  • Sans liant