Imprimer
Bottles, wide neck, square, with screw caps, VWR®
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWRLSTL102EA 97.4 EUR
VWRLSTL102 VWRLSTL100 VWRLSTL101.1
Bottles, wide neck, square, with screw caps, VWR®
Flacons Flacons en plastique
PET, transparent, avec bouchon à vis
  • Bonne résistance chimique
  • Avec ou sans étiquette
Idéaux pour le conditionnement, le stockage et le transport de liquides, pâtes et poudres. Col large pour un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés.