Imprimer
VWR®, Tamis de test, 203×32 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
510-0840EA 1130 EUR
510-0840 510-0841 510-0842 510-0843 510-0844 510-0845 510-0846 510-0847 510-0848 510-0849 510-0850 510-0851 510-0852 510-0853 510-0854 510-0855 510-0856 510-0857 510-0858 510-0859 510-0860 510-0861 510-0862 510-0863 510-0864 510-0865 510-0866 510-0867 510-0868 510-0869 510-0870 510-0871 510-0872 510-0873 510-0874 510-0875 510-0876 510-0877 510-0878 510-0879 510-0880 510-0881 510-0882 510-0883 510-0884 510-0885 510-0886 510-0887 510-0888 510-0889 510-0890 510-0891 510-0892 510-0893 510-0894 510-0895 510-0896 510-0897 510-0898 510-0899 510-0900 510-0901 510-0902 510-0903 510-0904 510-0905 510-0906 510-0907 510-0908 510-0909 510-0910
VWR®, Tamis de test, 203×32 mm
Tamis Tamis analytiques
Cadre : acier inoxydable ; tissus métalliques tissés : acier inoxydable, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR
En option : certificat d'inspection d'étalonnage 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 avec résultats de mesure pour un test spécifique.
Des tamis et accessoires d'autres dimensions sont disponibles sur demande.
Pour un aperçu complet, consultez le site www.vwr.com.
* Tous les tamis sont fournis avec un numéro de série et un certificat de conformité à la commande 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204. D'autres certificats et services d'étalonnage sont disponibles. Contactez votre agence Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison: Livrés de série avec un certificat de conformité 2.1 conformément à la norme DIN EN 10204.