Imprimer
Bouillon SSL et gélose OFS
Marques : DOEHLER GROUP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
204707782 204712782
710-0739EA 55.9 EUR
710-0739 710-0852
Bouillon SSL et gélose OFS
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Milieux liquides sélectifs pour la détection qualitative des microorganismes contaminant les boissons. Le bouillon SSL et la gélose OFS peuvent être utilisés pour analyser les éléments suivants :
• Boissons non alcoolisées présentant un pH<4,5, jus de fruits compris
• Bière, vin et boissons à base de lait
• Concentrés de jus de fruits
• Composants des boissons
• Poudres et extraits pour boissons
• Sucre
• Échantillons d'eau de rinçage
• Échantillons filtrés par membrane
Le bouillon SSL prêt à l'emploi peut être utilisé pour cultiver des microorganismes résistants à l'acide (bactéries lactiques, bactéries acétiques, levures et moisissures) à partir de boissons non alcoolisées. Il permet l'enrichissement d'échantillons, même de grand volume. Le bouillon SSL peut être utilisé dans le cadre de pré-enrichissements avec détection sur gélose OFS. Le bouillon SSL et la gélose OFS offrent les avantages suivants :
  • Prêt à l'emploi – Utilisation directe comme milieu liquide ou liquéfaction de la gélose dans le flacon
  • Application universelle – Enrichissement sélectif seul ou en combinaison avec de la gélose
  • Résultats fiables au bout de 2-3 jours – Détection simple des microorganismes tolérants à l'acide