Imprimer
Tubes de détection des gaz pour l'ammoniac
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8101941 CH20501 CH31901 8101711 6733231
151-0185EA 116 EUR
151-0185 151-3156 151-3150 151-3155 151-0109
Tubes de détection des gaz pour l'ammoniac
Tubes de détection de gaz
Mesure des concentrations en ammoniac, notamment la détermination des pics de concentration, l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection de fuites dans les pipelines ou les oléoducs, l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés. Pour une utilisation avec une pompe Accuro®. D'autres substances basiques comme les amines organiques sont également indiquées. Pour l'ammoniac 2/a, 5/a, 5b, l'indication n'est pas affectée par :
  • 300 ppm de vapeurs nitreuses
  • 2000 ppm de dioxyde de soufre
  • 200
En savoir plus