Avec la convection naturelle, les étuves de séchage et de chauffage Avantgarde.Line combinent qualité et fiabilité des processus. Avec une large plage de température allant jusqu'à 300 °C, ces étuves de séchage peuvent être utilisées dans toutes les applications. Un court temps de chauffage et des réserves énergétiques importantes sont conçus pour les applications dans le domaine de la science, de la recherche et de l'industrie. La chambre de préchauffage à technologie APT.line™ procure une répartition homogène de la température et une excellente uniformité et une bonne fluctuation de la température. Pour gagner de la place, les unités jusqu'à 115 litres peuvent s'empiler. Les unités possèdent une isolation de 60 mm qui diminue la consommation d'énergie et augmente les performances. Tous les modèles sont dotés d'une cuve en acier inoxydable avec un système d'ouverture de porte ergonomique.
- Contrôleur avec écran LCD facile à lire, ainsi qu'un choix de langues: Anglais, Français ou Allemand
- Contrôle électromécanique du clapet d'évacuation d'air
- Dispositif de sécurité de la température indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle qui protège les échantillons et l'étuve
- Excellente précision de température temporelle et spatiale et à haute efficacité énergétique
Informations de livraison: Fourni avec deux étagères chromées et un certificat de test Binder. Étalonnages et validations possibles. Pour plus de détails, veuillez contacter votre agence Avantor.