Imprimer
Incubateurs à convection naturelle (BD) ou convection forcée (BF), Avantgarde.Line
Fournisseur: Binder
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2480 EUR
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Incubateurs à convection naturelle (BD) ou convection forcée (BF), Avantgarde.Line
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs Avantgarde.Line assurent une incubation stable et fiable des cultures microbiologiques et garantissent des résultats reproductibles pour les tests de routine en laboratoire (même avec des rendements importants par lots et un fonctionnement à long terme). Les modèles Avantgarde.Line BD disposent d'une convection naturelle assurant un équilibrage rapide de la température après l'ouverture de la porte. Les modèles BF disposent d'une convection forcée avec un ventilateur. La technologie de chambre de préchauffage APT.line™ offre une répartition homogène de laEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle BF 56 BD 56 BD 115 BD 260 BF 115 BF 260 BD 720 BF 720
Environmentally Preferable
Stabilité de température (temps) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ≤±0,1 °C @ 37 °C ≤±0,1 °C @ 37 °C
Homogénéité de température ±0,3 °C @ 37 °C ±0,5 °C @ 37 °C ±0,4 °C @ 37 °C ±0,4 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ≤±0,7 °C @ 37 °C ≤±0,3 °C @ 37 °C
Capacité 59 L 57 L 112 L 253 L 114 L 257 L 737 L 734 L
Type de convection Convection forcée Convection naturelle Convection naturelle Convection naturelle Convection forcée Convection forcée Convection naturelle Convection forcée
Charge maximale par clayette 15 kg 15 kg 20 kg 30 kg 20 kg 30 45 kg 45 kg
Puissance nominale 400 W 300 W 350 W 850 W 400 W 900 W 1650 W 1750 W
Poids 38 kg 37 kg 53 kg 85 kg 54 kg 85 kg 191 kg 191 kg
Gamme de température Ambiante +7...100 °C Température ambiante +5...100 °C Température ambiante +5...100 °C Température ambiante +5...100 °C Température ambiante +5...100 °C Température ambiante +7...100 °C Ambient +5…100 °C Ambient +10…100 °C