Imprimer
Colonnes HPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® bioanalytiques 300 Å, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDKB-5-2546EA 1700 EUR
MDKB-5-2546 MDKB-5-2503 MDKB-5-2502 MDKB-5-1546 MDKB-5-1503 MDKB-5-1502 MDKB-5-1046 MDKB-5-1003 MDKB-5-1002 MDKB-5-0546 MDKB-5-0503 MDKB-5-0502
Colonnes HPLC, kits de développement de méthodes Avantor® ACE® bioanalytiques 300 Å, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Informations de livraison: Les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® C18-300, Avantor® ACE® C4-300 et Avantor® ACE® Phenyl-300.