Imprimer
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Peqlab peqGOLD
25-2030EA 137 EUR
25-2030
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
  • Range: 14 fragments, 250 to 10000 bp in size
  • Three highlighted bands for easy orientation
  • Also available as ready to use mix containing Orange G dye instead of bromophenol blue