Imprimer
PDF multi-use USB temperature and humidity loggers, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1340-6330 1340-6334 1340-6335
620-1815EA 115 EUR
620-1815 620-2365 620-2366
PDF multi-use USB temperature and humidity loggers, EBI 300, EBI 300 TE, EBI 300 TH
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de données de température faciles à utiliser, dotés d'une connexion USB, surveillent la température pendant le transport et le stockage des produits sensibles à la température, par ex. des médicaments, produits alimentaires, sérums, etc. Ils ne nécessitent aucune interface pour la programmation ou l'affichage de données. Un rapport au format PDF automatique peut être généré sans aucun logiciel.
  • Prise USB, aucun logiciel requis
  • Rapports PDF automatiques
  • Indication de l'état de l'alarme par LED clignotante rouge
  • Modes de mesure: En continu, au démarrage et à l'arrêt, jusqu'à la fin de la mémoire, démarrage d'une pression sur une touche
  • Taux d'échantillonnage: 1 minute to 24 hours
Les enregistreurs sont programmables à l'aide de l'outil disponible sur le site Web à l'adresse www.ebi300.com. Pour programmer l'enregistreur et évaluer les données, il vous suffit d'un PC avec accès à Internet et d'un lecteur PDF. Boîtier robuste et résistant à l'eau (IP 65).
Calibration points: –20 °C, 0 °C and +60 °C (factory calibration certificate)
Certifications: Conformité avec les normes FDA 21 CFR Partie 11, DIN EN 12830 et ATP.
Informations de livraison: Supplied with a 2 year life battery. Calibration certificate included.