Imprimer
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDKA-5-2546UEA 1300 EUR
MDKA-5-2546U MDKA-5-2503U MDKA-5-2502U MDKA-5-1546U MDKA-5-1503U MDKA-5-1502U MDKA-5-1046U MDKA-5-1003U MDKA-5-1002U MDKA-5-0546U MDKA-5-0503U MDKA-5-0502U
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
pH maximal recommandé : 2,0 à 8,0
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0.
Max. pressure: 1000 bar.
Informations de livraison: Les kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR et Avantor® ACE® C18-PFP.