Les kits de développement de méthodes Avantor® ACE® sont conçus pour maximiser la sélectivité, permettant ainsi une approche fiable de développement de méthode UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra inerte, haute efficacité, les phases Avantor® ACE® incluent les derniers développements en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
- Porous, solid core, HILIC and biomolecule kit options
- Wide range of particle sizes (1,7 µm and 5 µm ) and complementary phases
- Analytical IDs in a wide range of column lengths
- Ideal for method development
- Compatible with all manufacturers' LC systems
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0.
Max. pressure: 1000 bar.
Informations de livraison: Les kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR et Avantor® ACE® C18-PFP.