Imprimer
Plaques chauffantes numériques, Cimarec+™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HP88854105 HP88857105 HP88850105
BARNHP88854105EA 311 EUR
BARNHP88854105 BARNHP88857105 BARNHP88850105
Plaques chauffantes numériques, Cimarec+™
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Ces plaques chauffantes sont dotées d'un écran surélevé qui protège les composants électroniques des éclaboussures de liquides.
  • Écran LED avec affichage clair de la température de chauffage
  • Indicateur d'avertissement de surface chaude et protection automatique en cas de surchauffe
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Augmentation de la température de surface au maximum
  • Capacité de 12 litres
  • Temps de chauffage de 8 minutes jusqu'à la température maximum
Précision de contrôle de la température (à 37 °C): ≤±5 °C
Uniformité de la température (à 37 °C): ≤±2 °C
Informations de livraison: Fourni avec certificat cCSAUS. D'autres accessoires comme la sonde de température PT1000 en option et la protection contre les éclaboussures sont également disponibles.