Imprimer
Agitateurs magnétiques, Cimarec+™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S88854105 S88857105 S88850105
BARNS88854105EA 341 EUR
BARNS88854105 BARNS88857105 BARNS88850105
Agitateurs magnétiques, Cimarec+™
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Ces agitateurs basse vitesse possèdent une commande précise de l'agitation et un couplage magnétique puissant. L'écran surélevé protège les composants électroniques contre les éclaboussures de liquides et les unités sont disponibles avec des plaques supérieures en céramique ou en aluminium.
  • Écran LED avec affichage clair de la vitesse d'agitation
  • Choix entre unités de différentes tailles pour différents volumes d'échantillon
Informations de livraison: Fournis avec certificat cCSAUS. D'autres accessoires comme la protection contre les éclaboussures/l'écran de protection sont disponibles séparément.