Imprimer
Thermostats à circulation, séries CD-BC CORIO™
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9012504 9012506 9012512 9012526
461-0916EA 2190 EUR
461-0916 461-0917 461-0918 461-0919
Thermostats à circulation, séries CD-BC CORIO™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs intégrés
Puissants et robustes, les bains à circulation CORIO™ fournissent la température exacte, une précision absolue et une large plage de température de fonctionnement. Le modèle CD CORIO™ est une unité avancée équipée de la technologie professionnelle pour applications exigeantes et peut être utilisé pour contrôler la température d'applications internes et externes. La buse à jet permet un ajustement continu du jet de la pompe dans le bain. Les bains isolés en acier inoxydable sont durables et équipés d'un robinet de vidange intégré. Ces thermostats à circulation sont optimisés pour les applications de température externe en association avec des réacteurs à double paroi, les appareils de distillation, les applications de mini-usines, les photomètres, les réfractomètres et peuvent également être utilisés pour applications de température interne d'échantillons et de petits objets.
  • Contrôle précis de la température
  • Affichage lumineux, blanc, facile à lire
  • Très silencieux et facile à utiliser
  • Pompe qui bascule entre circulation interne et externe via un levier situé sous l'affichage
  • Bobine de refroidissement intégré pour refroidissement actif
  • Interface USB
Débit max. / pression max.:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certifications: Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Informations de livraison: Livrés avec couvercle et 2 raccords cannelés de 8 mm Ø et 2 de 12 mm Ø. Une large gamme d'accessoires en option, tels que portoirs, couvercles pour bain, tubes, couvercle pour bain facultatif avec échangeur thermique intégré et adaptateurs, sont disponibles.